Stampa…
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Tert-butylcarbmoyl)-2-fluorophenylboronic acid, 5-tert-Butylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3576-1G PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA 277 EUR
APOSPC3576-1G APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₃
Peso molecolare: 239,05 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436054
CAS Number: 874289-51-7