Stampa…
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 178 EUR
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₇BFNO₃
Peso molecolare: 182,95 g/mol
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436055
CAS Number: 874289-39-1