Stampa…
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3572-1G PC3572-5G
APOSPC3572-1GEA 277 EUR
APOSPC3572-1G APOSPC3572-5G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₃
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436045
CAS Number: 874289-47-1