Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3571-1G PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3571-1G APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₂
Peso molecolare: 268,82 g/mol
Punto di fusione: 177…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436051
CAS Number: 913835-64-0