Stampa…
4-Fluorobenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3570-1KG PC3570-250G PC3570-50G
APOSPC3570-1KGEA 321 EUR
APOSPC3570-1KG APOSPC3570-250G APOSPC3570-50G
4-Fluorobenzophenone 98%
4-Fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉FO
Punto di ebollizione: 130…132 °C/3mmHg
Punto di fusione: 45…49 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000352
CAS Number: 345-83-5
EINECS: 206-463-7