Stampa…
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3566-10G PC3566-1G PC3566-5G
APOSPC3566-10GEA 125 EUR
APOSPC3566-10G APOSPC3566-1G APOSPC3566-5G
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,55 g/mol
Punto di fusione: 28…32 °C
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142892
CAS Number: 36556-56-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III