Stampa…
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
PC3565-1G PC3565-5G
APOSPC3565-1GEA 286 EUR
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₄
Peso molecolare: 212,97 g/mol
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436059
CAS Number: 913835-58-2