5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BFO₄ Punto di fusione: 224…226 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08436065 CAS Number: 874219-59-7 |