Stampa…

3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid

PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 316 EUR
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BFNO₄
Peso molecolare: 227,0000 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689477
CAS Number: 913835-59-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR