4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BFO₃ Punto di fusione: 264…266 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08689483 CAS Number: 913835-74-2 |