Stampa…
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 75.9 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₈F₆O₂
Peso molecolare: 286.17 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320684
CAS Number: 96617-71-9