N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3551-25G
PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA
261
EUR
APOSPC3551-25G
APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈FNO₄ Punto di fusione: 83…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079672 CAS Number: 41153-30-4 |