Stampa…
3-Fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 52.4 EUR
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitrile 98%
3-Fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄FN
Peso molecolare: 121,11 g/mol
Punto di ebollizione: 182…183 °C
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001797
CAS Number: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III