Stampa…
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3537-1G PC3537-250MG PC3537-5G
APOSPC3537-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG APOSPC3537-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436034
CAS Number: 603122-84-5