Stampa…
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 140,91 g/mol
Punto di fusione: 237…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788558
CAS Number: 458532-97-3