Stampa…
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 216 EUR
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
Peso molecolare: 196,97 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436026
CAS Number: 849833-86-9