Stampa…
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3531-25G PC3531-5G PC3531-100G
APOSPC3531-25GEA 280 EUR
APOSPC3531-25G APOSPC3531-5G APOSPC3531-100G
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 99%
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042574
CAS Number: 2965-16-4