Stampa…
2-Fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Fluorobenzonitrile
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorobenzonitrile 98%
2-Fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄FN
Peso molecolare: 121.11 g/mol
Punto di ebollizione: 92…95 °C/22mmHg
Densità: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001773
CAS Number: 394-47-8
EINECS: 206-897-7