Stampa…
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3522-1G PC3522-5G
APOSPC3522-1GEA 137 EUR
APOSPC3522-1G APOSPC3522-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Formula: C₁₁H₁₄FN₃O₂
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692379
CAS Number: 392660-27-4