Stampa…
3-Fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 14.7 EUR
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
3-Fluorobenzoic acid 98%
3-Fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,11 g/mol
Punto di fusione: 121…125 °C
Densità: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002489
CAS Number: 455-38-9
EINECS: 207-248-0