Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
PC3506-1G PC3506-5G
APOSPC3506-1GEA 109 EUR
APOSPC3506-1G APOSPC3506-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275529
CAS Number: 175277-89-1