Stampa…
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 593 EUR
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula: C₇H₉FN₂O₂S
Peso molecolare: 204,22 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692478
CAS Number: 914637-59-5