2-Fluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅FO₂ Punto di fusione: 122…125 °C Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002405 CAS Number: 445-29-4 EINECS: 207-158-1 |