4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Punto di fusione: 147…150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01091013 CAS Number: 127817-85-0 |