Stampa…
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 43.7 EUR
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₂FO
Peso molecolare: 207,03 g/mol
Punto di ebollizione: 250…255 °C
Densità: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093760
CAS Number: 290835-85-7