Stampa…
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 43.7 EUR
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₃
Peso molecolare: 192,09 g/mol
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800378
CAS Number: 116751-24-7