Stampa…
4-Fluorobenzhydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 430 EUR
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzhydrazide 98%
4-Fluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 160…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060562
CAS Number: 456-06-4