Stampa…
3-Fluorobenzhydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 3-Fluorobenzoic acid hydrazide, 3-Fluorobenzoic hydrazide, 3-Fluorobenzohydrazide
PC3495F-5G PC3495F-25G
APOSPC3495F-5GEA 68.4 EUR
APOSPC3495F-5G APOSPC3495F-25G
3-Fluorobenzhydrazide 98%
3-Fluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 138…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060561
CAS Number: 499-55-8
EINECS: 610-486-1