Stampa…
2-Fluorobenzhydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 72.7 EUR
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorobenzhydrazide 98%
2-Fluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025112
CAS Number: 446-24-2