Stampa…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Punto di ebollizione: 95…96 °C/2mmHg
Punto di fusione: 29…31 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007438
CAS Number: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II