Stampa…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 109 EUR
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Punto di ebollizione: 231…232 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042286
CAS Number: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II