Stampa…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3488-100G PC3488-25G
APOSPC3488-100GEA 109 EUR
APOSPC3488-100G APOSPC3488-25G
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Peso molecolare: 194,61 g/mol
Punto di ebollizione: 142…146 °C/15mmHg
Punto di fusione: 26 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042285
CAS Number: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II