Stampa…
N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3487-25G PC3487-100G PC3487-500G PC3487-1KG
APOSPC3487-25GEA 20.5 EUR
APOSPC3487-25G APOSPC3487-100G APOSPC3487-500G APOSPC3487-1KG
N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Electrophilic fluorinating agent. Ask for tech. literature .60.2mg/g active fluorine. Solubility: THF 0.24g/ml; CH2Cl2 0.4g/ml; CH3CN 0.25g/ml; Toluene 0.09g/ml.
Formula: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Peso molecolare: 315.34 g/mol
Punto di fusione: 110…118 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144885
CAS Number: 133745-75-2