Stampa…
4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3484B-5G PC3484B-100G PC3484B-25G
APOSPC3484B-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3484B-5G APOSPC3484B-100G APOSPC3484B-25G
4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
4-Fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₆FNO₂S
Punto di fusione: 124…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025384
CAS Number: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III