Stampa…
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 14.7 EUR
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Formula: C₆H₆BFO₂
Peso molecolare: 139,92 g/mol
Punto di fusione: 262…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039136
CAS Number: 1765-93-1