Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091011
CAS Number: 106312-36-1