Stampa…
2,5-Difluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3478-1G PC3478-5G PC3478-10G
APOSPC3478-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3478-1G APOSPC3478-5G APOSPC3478-10G
2,5-Difluorobenzenesulphonamide
2,5-Difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Peso molecolare: 193,17 g/mol
Punto di fusione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798115
CAS Number: 120022-63-1