Stampa…
3-Fluorobenzamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 159 EUR
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-Fluorobenzamide 99%
3-Fluorobenzamide
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,13 g/mol
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007983
CAS Number: 455-37-8
EINECS: 207-247-5