Stampa…
2-Fluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3472-5G PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA 56.8 EUR
APOSPC3472-5G APOSPC3472-25G
2-Fluorobenzamide 98%
2-Fluorobenzamide
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,13 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007970
CAS Number: 445-28-3
EINECS: 207-157-6