Stampa…
4-Fluorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3470-100G PC3470-500G
APOSPC3470-100GEA 17.6 EUR
APOSPC3470-100G APOSPC3470-500G
4-Fluorobenzaldehyde 99%
4-Fluorobenzaldehyde
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 70…72 °C/10mmHg
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003378
CAS Number: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III