Stampa…
3-Fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.4 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehyde 98%
3-Fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C/10mmHg
Densità: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003348
CAS Number: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III