Stampa…
6-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 59…63 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090998
CAS Number: 146137-74-8