Stampa…
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine Hydrochloride
PC3455-1G PC3455-5G PC3455-10G
APOSPC3455-1GEA 107 EUR
APOSPC3455-1G APOSPC3455-5G APOSPC3455-10G
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₉ClFN
Peso molecolare: 125,57 g/mol
Punto di fusione: 179…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038717
CAS Number: 136725-55-8