Stampa…
Undecafluorohexanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Formula: C₆HF₁₁O₂
Punto di ebollizione: 157 °C
Densità: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00198040
CAS Number: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II