Stampa…
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 102 EUR
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,02 g/mol
Punto di ebollizione: 74…76 °C
Densità: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042584
CAS Number: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III