Stampa…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3451-1G PC3451-25G PC3451-5G
APOSPC3451-1GEA 65.5 EUR
APOSPC3451-1G APOSPC3451-25G APOSPC3451-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₃FN₂O₂
Peso molecolare: 224,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798370
CAS Number: 719-70-0