Stampa…
2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3445-5G PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA 61.1 EUR
APOSPC3445-5G APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
2,3,5-Trifluorobenzamide
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061198
CAS Number: 238403-46-8