Stampa…
3-Fluorobenzal chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 274 EUR
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorobenzal chloride 98%
3-Fluorobenzal chloride
Formula: C₇H₅Cl₂F
Punto di ebollizione: 195…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037112
CAS Number: 402-64-2