Stampa…
2-Fluorobenzal chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: α,α-Dichloro-2-fluortoluene
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 216 EUR
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
2-Fluorobenzal chloride 97%
2-Fluorobenzal chloride
Formula: C₇H₅Cl₂F
Peso molecolare: 179,02 g/mol
Punto di ebollizione: 224…232 °C
Densità: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043797
CAS Number: 320-65-0
UN: 3265
ADR: 8,III