Stampa…
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC3444-1G PC3444-5G
APOSPC3444-1GEA 215 EUR
APOSPC3444-1G APOSPC3444-5G
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878403
CAS Number: 957062-81-6